6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 6,7-Dihydrobenzofuran-4(5H)-one
330080050 330080250
ACRO330080050EA 1575 NOK
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 115…118 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00215511
CAS-nummer: 16806-93-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %