3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Furan-2-yl)propanoic acid
330100010 330100100
ACRO330100010EA 770 NOK
ACRO330100010 ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,138 g/mol
Smeltepunkt: 56…59 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005346
CAS-nummer: 935-13-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %