Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
330140010 330140050
ACRO330140010EA 900 NOK
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₉H₆O₂
MW: 146,145 g/mol
Tetthet: 1,206 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015463
CAS-nummer: 4265-16-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %