Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mix in water for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
330201000 330205000
ACRO330201000EA 755 NOK
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mix in water for biokjemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080848
CAS-nummer: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm