Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mix in water for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
330211000 330215000
ACRO330211000EA 790 NOK
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mix in water for biokjemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Tetthet: 1,035 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080848
CAS-nummer: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm