Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
330221000 330225000
ACRO330221000EA 795 NOK
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biokjemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00080848
CAS-nummer: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm