1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
331610010 331610100
ACRO331610010EA 480 NOK
ACRO331610010 ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Smeltepunkt: 67…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014570
CAS-nummer: 19012-03-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %