2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethylene glycol chlorophosphate, 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 1700 NOK
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Formel: C₂H₄ClO₃P
MW: 142,47 g/mol
Kokepunkt: 98…99 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 11…14 °C
Tetthet: 1,55 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00043138
CAS-nummer: 6609-64-9
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)