(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
333200010 333200050
ACRO333200010EA 820 NOK
ACRO333200010 ACRO333200050
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formel: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Smeltepunkt: 49…53 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00069289
CAS-nummer: 51146-56-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +57° to +61° (20 °C, 589 nm) (c=2, EtOH)