cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010 334270050
ACRO334270010EA 1700 NOK
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Smeltepunkt: 127…131 °C
Flash punkt: 194 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01863244
CAS-nummer: 63216-49-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %