1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
335940010 335940050
ACRO335940010EA 785 NOK
ACRO335940010 ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₂₂N₂
Kokepunkt: 215…218 °C (760 mmHg)
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861832
CAS-nummer: 40327-96-6
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %