4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
337450050 337450250
ACRO337450050EA 1075 NOK
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Smeltepunkt: 154…159 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00129983
CAS-nummer: 696-45-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %