(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (1R,2R)-(-)-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
337830010 337830050
ACRO337830010EA 4250 NOK
ACRO337830010 ACRO337830050
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671527
CAS-nummer: 68737-65-5
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation -137° to -149° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)