Hexadecyl palmitate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
338460050 338460250 338461000
ACRO338460050EA 420 NOK
ACRO338460050 ACRO338460250 ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Formel: C₃₂H₆₄O₂
MW: 480,86 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053739
CAS-nummer: 540-10-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥97.5 %