Captopril 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 1325 NOK
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
Captopril 98%
Captopril
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217,28 g/mol
Smeltepunkt: 103…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00168073
CAS-nummer: 62571-86-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)