Aluminum phosphate, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 700 NOK
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, ren
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Formel: AlPO₄
Smeltepunkt: >1500 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003430
CAS-nummer: 7784-30-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)