3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
344940010 344940050
ACRO344940010EA 3150 NOK
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formel: C3H10NO3P
MW: 139,0902 g/mol
Smeltepunkt: 290…294 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008222
CAS-nummer: 13138-33-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %