Furfuryl glycidyl ether 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050 348490250
ACRO348490050EA 1475 NOK
ACRO348490050 ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,165 g/mol
Kokepunkt: 103…104 °C (11 mmHg)
Tetthet: 1,122 g/cm³
Flash punkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013348
CAS-nummer: 5380-87-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %