Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 860 NOK
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,564 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –67 °C
Tetthet: 0,984 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00072256
CAS-nummer: 6422-86-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %