3-Bromobutanone 95% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
402910050 402910010
ACRO402910050EA 1500 NOK
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanone 95% stabilised
3-Bromobutanone
Formel: H₃CC(O)BrCHCH₃
MW: 151 g/mol
Kokepunkt: 36 °C (11 mmHg)
Tetthet: 1,438 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013538
CAS-nummer: 814-75-5
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide