5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 1675 NOK
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Kokepunkt: 94 °C (18 mmHg)
Tetthet: 1,376 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047090
CAS-nummer: 7283-96-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %