Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vandig løsning tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 1200 NOK
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vandig løsning tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Kokepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 1,29 g/cm³
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051016
CAS-nummer: 140-01-2
FN: 3267
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %