N-Isopropylacrylamide 99% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
412780250 412781000 412785000 412780025
ACRO412780250EA 1475 NOK
ACRO412780250 ACRO412781000 ACRO412785000 ACRO412780025
N-Isopropylacrylamide 99% stabilised, ren
N-Isopropylacrylamide
CAS No.: 2210-25-5
Formel: C₆H₁₁NO
Kokepunkt: 89…92 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 62…66 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041913
CAS-nummer: 2210-25-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ