Isopropyl methanesulphonate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 3825 NOK
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formel: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,181 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (6 mmHg)
Tetthet: 1,145 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047802
CAS-nummer: 926-06-7
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %