Nile red 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
415711000 415710010
ACRO415711000EA 2075 NOK
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, ren
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂
Smeltepunkt: 203…205 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011639
CAS-nummer: 7385-67-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %