Parafin wax, granular, ren
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO416770100EA
6200
NOK
ACRO416770100
ACRO416770020
Parafin wax, granular, ren
Parafin
Kokepunkt:
322 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 58…62 °C Flash punkt: 198 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
8002-74-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White Pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Congealing point | 58 °C to 62 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |