Petrolatum, hvit, ren
Leverandør: Thermo Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 530 NOK
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, hvit, ren
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Kokepunkt: 300 °C
Smeltepunkt: 50…56 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: >150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00147839
CAS-nummer: 8009-03-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C