(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
417750010 417750050
ACRO417750010EA 1950 NOK
ACRO417750010 ACRO417750050
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
CAS No.: 103548-16-9
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,193 g/mol
Smeltepunkt: 62…66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00145213
CAS-nummer: 103548-16-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)