2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010 422000050
ACRO422000010EA 1050 NOK
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Kokepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059267
CAS-nummer: 6846-50-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %