Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025 424660100
ACRO424660025EA 1450 NOK
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Smeltepunkt: 220…225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00216477
CAS-nummer: 16732-57-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %