3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
102510100 102510500
ACRO102510100EA 2350 NOK
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Smeltepunkt: 136…139 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005221
CAS-nummer: 2386-25-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %