4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 1600 NOK
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formel: C₅H₆ClN₃S
MW: 175,6400 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006088
CAS-nummer: 1005-38-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %