1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: CMC
111360050 111360250
ACRO111360050EA 1775 NOK
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formel: C₂₁H₃₃N₃O₄S
MW: 423,57 g/mol
Smeltepunkt: 110…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011979
CAS-nummer: 2491-17-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %