2-Deoxy-D-galactose 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
111970010 111970050
ACRO111970010EA 1100 NOK
ACRO111970010 ACRO111970050
2-Deoxy-D-galactose 99%
2-Deoxy-D-galactose
CAS No.: 1949-89-9
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
Smeltepunkt: 109…111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014649
CAS-nummer: 1949-89-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +56° to +60° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, 5 h)