3-(Hydroxymethyl)indole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
122190050 122190250
ACRO122190050EA 935 NOK
ACRO122190050 ACRO122190250
3-(Hydroxymethyl)indole 97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005632
CAS-nummer: 700-06-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %