Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
126970050 126970500
ACRO126970050EA 590 NOK
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Kokepunkt: 137 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004457
CAS-nummer: 2110-78-3
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %