(±)-2-Phenylpropanal 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DL-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropaldehyde
130860250 130861000 130865000
ACRO130860250EA 390 NOK
ACRO130860250 ACRO130861000 ACRO130865000
(±)-2-Phenylpropanal 98%
(±)-2-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 202…205 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,011 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006973
CAS-nummer: 93-53-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %