trans-Stilbene oxide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 1375 NOK
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064311
CAS-nummer: 1439-07-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %