1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
134320010 134320050
ACRO134320010EA 365 NOK
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formel: C₈H₁₂N₄
MW: 164,21 g/mol
Kokepunkt: 96…97 °C (,2 mmHg)
Smeltepunkt: 29…36 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040742
CAS-nummer: 20980-22-7
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %