trans-β-Methylstyrene 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: trans-Propenylbenzene, trans-1-Phenyl-1-propene
150150100 150150010 150150500
ACRO150150100EA 2550 NOK
ACRO150150100 ACRO150150010 ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% stabilised
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,911 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009280
CAS-nummer: 873-66-5
FN: 3295
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 % BHT