2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
153840050 153840100
ACRO153840050EA 2050 NOK
ACRO153840050 ACRO153840100
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Kokepunkt: 103 °C (,3 mmHg)
Smeltepunkt: 28 °C
Tetthet: 1,057 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008194
CAS-nummer: 13472-00-9
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorlesss to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %