Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
160930250 160931000
ACRO160930250EA 1475 NOK
ACRO160930250 ACRO160931000
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 2533-69-9
Formel: C₃H₄Cl₃NO
MW: 176,421 g/mol
Kokepunkt: 148…149 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,42 g/cm³
Flash punkt: 74 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001759
CAS-nummer: 2533-69-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %