1-Acetyladamantane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
164740010 164740050 164740250
ACRO164740010EA 385 NOK
ACRO164740010 ACRO164740050 ACRO164740250
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Smeltepunkt: 53…55 °C
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074739
CAS-nummer: 1660-04-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 55 °C
GC ≥98.5 %