5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 490 NOK
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Formel: C₉H₉NO₇
Smeltepunkt: 89…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003244
CAS-nummer: 92-55-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %