2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 805 NOK
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,629 g/mol
Kokepunkt: 73…76 °C (7 mmHg)
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003217
CAS-nummer: 5978-08-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %