5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 2125 NOK
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Tetthet: 1,61 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005432
CAS-nummer: 4701-17-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %