2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: AI-4-88
167950050 167950100
ACRO167950050EA 995 NOK
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formel: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Smeltepunkt: 220…225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005586
CAS-nummer: 1137-68-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %