7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
169360050 169360100 169360010
ACRO169360050EA 1825 NOK
ACRO169360050 ACRO169360100 ACRO169360010
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
CAS No.: 1518-16-7
Formel: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Smeltepunkt: 287…289 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011664
CAS-nummer: 1518-16-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %