4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 4025 NOK
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formel: C₉H₁₄ClNO₂
MW: 203,666 g/mol
Smeltepunkt: 213…215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012902
CAS-nummer: 1477-68-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %