DL-2-Allylglycine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 1075 NOK
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Smeltepunkt: 251…253 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063103
CAS-nummer: 7685-44-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %